Läs mer
Natriumklorid, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11354989
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354989 50 g 50g
11344989 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087605.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58,44 g/mol
Natriumklorid används i stor utsträckning som livsmedelstillsats och som konserveringsmedel. Det används i kloralkaliprocessen för att producera klor och natriumhydroxid, i Solvay processen för att producera natriumkarbonat och kalciumklorid, i Mannheim-processen och i Hargreaves-processen för produktion av natriumsulfat och saltsyra. Det används vid tillverkning av natriumklorat, vattenavhärdning och avisning av vägar. Dessutom används det i flera industrier såsom läkemedel, textil, färgning, gummi, livsmedel och jordbruk. Det används vid bearbetning av stål, koppar, vanadin och andra metaller.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1413 °C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.5442
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 2,165 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol och ammoniak.
IUPAC-namn natrium; klorid
Formel vikt 58.44
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.