Läs mer
Sodium chloride, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-4407874
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11377017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010862.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Natriumklorid används ofta som livsmedelstillsats och konserveringsmedel. Det används i Chloralkali-processen för att producera klor och natriumhydroxid, i Solvay process för framställning av natriumkarbonat och kalciumklorid, i Mannheimprocessen och i Hargreaves-processen för framställning av natriumsulfat och saltsyra. Det används vid tillverkning av natriumklorat, vattenavhärdning och avisning av vägar. Vidare används det i flera industrier som läkemedel, textil, färgning, gummimat och jordbruk. Det används vid bearbetning av stål, koppar, vanadin och andra metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1413°C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.998% (metals basis)
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44
Odör Odorless
Brytningsindex 1.5442
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystals
Densitet 2.165 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.