Läs mer
Natriumklorid, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10577372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10577372 1 kg Bärnstensfärgad glasflaska 1kg
10299990 25 g Plastflaska 25g
10055850 500 g Bärnstensfärgad glasflaska 500g
10478283 5 kg Bärnstensfärgad glasflaska 5kg
15710879 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10577372 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424290010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801,0 °C
Färg Brun-gul till orange
pH 5,0 till 9,0 (5 % soln vid 25 °C)
Fysisk form Fästande pulver och/eller knölar
Kvantitet 1 kg
Identifiering Godkännandetest
Förlust vid torkning ≤0,5 %
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Ångtryck 1 mmHg vid 440 °C
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 360 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol (1g/10 ml), ammoniak, lätt löslig i alkohol, nästan olöslig i saltsyra
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.