Läs mer
Sodium chloride, 99+%, ACS reagent
Produktkod. p-3735110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Produktkod. 10299990
Brand: Thermo Scientific Acros 424290250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801.0°C
Färg Brun-gul till orange
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Adhering Powder and/or Lumps
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometry)
Linjär formel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Löslighetsinformation Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Pass Test
Förlust vid torkning ≤0.5%
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 1mmHg at 440°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.