Läs mer
Natriumklorid, ACS, 99,0 % min
Beskrivning
Natriumklorid används i stor utsträckning som livsmedelstillsats och som konserveringsmedel. Det används i kloralkaliprocessen för att producera klor och natriumhydroxid, i Solvay processen för att producera natriumkarbonat och kalciumklorid, i Mannheim-processen och i Hargreaves-processen för produktion av natriumsulfat och saltsyra. Det används vid tillverkning av natriumklorat, vattenavhärdning och avisning av vägar. Dessutom används det i flera industrier såsom läkemedel, textil, färgning, gummi, livsmedel och jordbruk. Det används vid bearbetning av stål, koppar, vanadin och andra metaller.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1413 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium chloride |
| Smältpunkt | 801 °C |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 2 kg |
| Brytningsindex | 1.5442 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Analysprocentintervall | 99,0 % min |
| Densitet | 2.165 g/mL |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.