Läs mer
Natriumklorid, ACS, 99,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351679
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Produktkod. 11351679
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012314.A9
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Natriumklorid används ofta som livsmedelstillsats och konserveringsmedel. Det används i Chloralkali-processen för att producera klor och natriumhydroxid, i Solvay process för framställning av natriumkarbonat och kalciumklorid, i Mannheimprocessen och i Hargreaves-processen för framställning av natriumsulfat och saltsyra. Det används vid tillverkning av natriumklorat, vattenavhärdning och avisning av vägar. Vidare används det i flera industrier som läkemedel, textil, färgning, gummimat och jordbruk. Det används vid bearbetning av stål, koppar, vanadin och andra metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 kg
Analysprocentintervall 99.0% min
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44
Densitet 2.165g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.