Läs mer
Sodium Chloride, ACS, 99.5% min, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| Namnnotering | For ACS analysis |
| Färg | Colorless |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | 99.5% min. |
| Formel vikt | 58.44 |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | ACS |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Visa mer |