Läs mer
Natriumklorid, ACS, ≥99 %, Ultrapure
Produktkod. 15805338 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15805338 1 kg Plastflaska 1kg
15855188 500 g Plastflaska 500g
15815338 5 kg Plastflaska 5kg
15825338 10 kg Plastflaska 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15805338 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J21618.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1112.79 SEK
    969.65 SEK / 1kg
    Save 143.14 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Används för utfällning av DNA | CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Används för utfällning av DNA.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1413 °C
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Smältpunkt 801 °C
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 2.165
IUPAC-namn natrium; klorid
Formel vikt 58.44
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.