Läs mer
Natriumklorid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11318544
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318544 1 kg 1kg
11328544 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318544 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO02271000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, för att göra natriumsalter, inom livsmedelsindustrin och för att sänka smältpunkten för vatten.
  • Synonymer: Salt, Vanligt salt, Stensalt, Havssalt
  • Molekylformel: NaCl
  • Molar massa: 58,44 g/mol
  • CAS: 7647-14-5
  • EIN ECS nr: 231-598-3
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn natriumklorid
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461°C
Smältpunkt 801°C
pH 5.0–8.0 (5%, water)
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet 99.5% min (argentometric)
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Passes Test
Förlust vid torkning 0.5% max (105°C, 2h)
Ångtryck 1.3 hPa (at 865°C)