Läs mer
Natriumklorid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. p-7083584
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11318544
Brand: Scharlab SO02271000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, för att göra natriumsalter, inom livsmedelsindustrin och för att sänka smältpunkten för vatten.
  • Synonymer: Salt, Vanligt salt, Stensalt, Havssalt
  • Molekylformel: NaCl
  • Molar massa: 58,44 g/mol
  • CAS: 7647-14-5
  • EIN ECS nr: 231-598-3
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn natriumklorid
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461°C
Smältpunkt 801°C
pH 5.0–8.0 (5%, water)
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet 99.5% min (argentometric)
Kvalitet ACS-reagens
Identifiering Passes Test
Förlust vid torkning 0.5% max (105°C, 2h)
Ångtryck 1.3 hPa (at 865°C)