Läs mer
Natriumklorid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15648170 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
20kg
25g
25kg
500g
50kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15648170
Brand: Honeywell-Fluka S988820KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Kvantitet 20 kg
Linjär formel NaCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC-namn natrium; klorid
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens