Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium chloride |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | NaCl |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC-namn | natriumklorid |
| Formel vikt | 58.44g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS-reagens |