Läs mer
Natriumklorid, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
20kg
25g
25kg
500g
50kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium chloride |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NaCl |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC-namn | sodium chloride |
| Formel vikt | 58.44g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS Reagent |