Beskrivning
Natriumkloridcertifierad AR 500g uppfyller EP-specifikationerna
- Natriumkloridcertifierad AR 500g uppfyller EP-specifikationer Plastflaska nr 7647-14-5
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium chloride |
| Smältpunkt | 801 °C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | PLAST |
| Molekylformel | ClNa |
| MDL-nummer | MFCD00003477 |
| InChI-nyckel | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].[Cl-] |
| Visa mer |