Läs mer
Natriumklorid, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 58.44 |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 2.16kg |