Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Optisk skiva med natriumkloridkristall, 25 mm x 4 mm, polerad på båda sidor
Produktkod. 15436215
Diameter (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15436215
Brand: Thermo Scientific Chemicals 038415.KT
Bara null kvar
Den har en optisk transmittans på cirka 90 % mellan 200 nm och 20μ m. Så det används i optiska komponenter (fönster och prismor) som arbetar i det infraröda spektralområdet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Klar natriumkloridskiva
  • Tjocklek: 4 mm (0,157 tum)
  • Diameter: 25 mm (0,984 tum)
  • Båda sidor polerade
Använd med en spektrofotometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tjocklek (metrisk) 4 mm
Typ Optisk skiva
Diameter (metrisk) 25 mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.