Läs mer
Optisk rektangel av natriumkloridkristall, 30 mm x 15 mm x 4 mm, polerad på båda sidor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476245
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15476245
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038455.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Spektroskopi, IR-fönster
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chloride crystal optic rectangle
Namnnotering 30mm x 15mm x 4mm, Polished both sides
CAS 7647-14-5
Kvantitet 1 Ea.
Molekylformel ClNa
MDL-nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn natrium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.