Läs mer
Natriumklorid, Kristall, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15598224 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15598224 500 g Poly flaska Varje
15508234 2.5 kg Poly Bottle Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15598224 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 405801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi.
    För vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn natriumklorid
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Formel vikt 58.44
Kvalitet Ultrapure Bioreagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 2.16kg