Läs mer
Natriumklorid, Kristall, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För vätskekromatografi och molekylärbiologitillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 58.44 |
| Kvalitet | Ultrapure Bioreagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 2.16kg |