Läs mer
Natriumklorid, kristallint pulver PDV, 99+%
Produktkod. 11455063
Change view
Kvantitet:
1000 g
25,000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
25000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455063 1000 g 1000g
11465063 5000 g -
11475063 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12313.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58,44 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Natriumklorid används ofta som livsmedelstillsats och konserveringsmedel. Det används i Chloralkali-processen för att producera klor och natriumhydroxid, i Solvay process för framställning av natriumkarbonat och kalciumklorid, i Mannheimprocessen och i Hargreaves-processen för framställning av natriumsulfat och saltsyra. Det används vid tillverkning av natriumklorat, vattenavhärdning och avisning av vägar. Vidare används det i flera industrier som läkemedel, textil, färgning, gummimat och jordbruk. Det används vid bearbetning av stål, koppar, vanadin och andra metaller.
Löslighet
Lättlöslig i vatten. Något lösligt i alkohol och ammoniak.
Anmärkningar
Den är känslig för fukt i luften. Den ska skyddas i en lufttät behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn natriumklorid
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1413°C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801°C
pH 6 till 9
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1000 g
Merck Index 14,8599
Löslighetsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Formel vikt 58.44
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.5442
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.165
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.