Läs mer
Natriumklorid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10356340 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10356340 5 kg 5kg
10616082 500 g 500g
10598630 3 kg -
10112640 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10356340 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3120/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    618.71 SEK / 5kg
    Save 501.29 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461 °C
Smältpunkt 801 °C
Färg Vitt
pH 5.0 till 8.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
IUPAC-namn natrium; klorid
Formel vikt 58,44 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 865