Specifikationer
| Kokpunkt | 1461 °C |
| Smältpunkt | 801 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5.0 till 8.0 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | natrium; klorid |
| Formel vikt | 58,44 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 1mmHg 865 |