Läs mer
Natriumklorid, Fisher BioReagents™
Beskrivning
Natriumklorid
Natriumklorid är en huvudkomponent i många elektrofores- och molekylärbiologiska buffertar och medier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1461 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| Smältpunkt | 801 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5.0 till 8.0 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 10 kg |
| Identifiering | Godkännandetest |
| Förpackning | Poly Pail |
| Ångtryck | 1 mmHg vid 440 °C |
| Visa mer |