Läs mer
Natriumklorid, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10316943
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10316943 1 kg Poly flaska 1kg
10553515 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
10123443 10 kg Poly Pail 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10316943 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP3581
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7647-14-5 | Molekylformel: ClNa | Molekylvikt: 58,44 g/mol
Natriumklorid
Natriumklorid är en huvudkomponent i många elektrofores- och molekylärbiologiska buffertar och medier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461 °C
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Smältpunkt 801 °C
Färg Vitt
pH 5.0 till 8.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Anteckningar om analysprocent (Torr basis)> 99,5 %
Merck Index 15, 8734
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Ungraded
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 1 mmHg vid 440 °C
Densitet 2.165 g/cm³