Läs mer
Natriumklorid, Fisher BioReagents™
Produktkod. p-2410158
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
Produktkod. 10316943
Brand: Fisher BioReagents BP3581
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumklorid
Natriumklorid är en huvudkomponent i många elektrofores- och molekylärbiologiska buffertar och medier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461°C
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Smältpunkt 801°C
Färg Vitt
pH 5.0 to 8.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Anteckningar om analysprocent (Torr basis)> 99,5 %
Merck Index 15, 8734
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44
Procent renhet ≥99.0%
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 1mmHg at 440°C
Densitet 2.165g/cm³