Läs mer
Natriumklorid, Granular, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | ClNa |
| MDL-nummer | MFCD00003477 |
| Synonym | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| InChI-nyckel | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].[Cl-] |
| IUPAC-namn | natriumklorid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium Chloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium chloride