Läs mer
Natriumklorid, för HPLC, certifierad, Fisher Chemical
Produktkod. 10274392 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274392 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 10274392 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3165/53
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Kokpunkt 1461 °C
Smältpunkt 801 °C
CAS 7647-14-5
Färg Vitt
pH 5.0 till 8.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel ClNa
MDL-nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn natrium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vikt 58,44 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 865