Läs mer
Natriumklorid, för HPLC, Honeywell™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | ClNa |
| Linjär formel | NaCl |
| MDL-nummer | MFCD00003477 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| Synonym | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| InChI-nyckel | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| Visa mer |