Läs mer
Natriumklorid, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1413°C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium chloride |
| Smältpunkt | 801°C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Molekylformel | ClNa |
| MDL-nummer | MFCD00003477 |
| Synonym | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| Visa mer |