Läs mer
Natriumklorid, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 11904061 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11904061 5 kg Pulverburk av plast 5kg
1 options
Produktkod. 11904061 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3161/65
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ClNa, CAS-nummer-7647-14-5, salt, natriumklorid-nacl, halit, vanligt salt, bordssalt, natriumklorid, dendrit, koksaltlösning, purex, stensalt, 5 kg, 1461 grader C, CHEBI:26710, Vit, 58,44g/mol, FAPSAWRIFOFFAZZ sodium-HFFOFAZI; 801 grader C, 3477, pulverburk av plast, 5,0 till 8,0, fast, 5234
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1461°C
Smältpunkt 801°C
CAS 7647-14-5
Färg Vitt
pH 5.0 to 8.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 kg
Molekylformel ClNa
MDL-nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn natriumklorid
Molekylvikt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vikt 58.44g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 865