Läs mer
Natriumklorid, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496611 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496611 5 kg 5kg
11476611 500 g 500g
11486611 1 kg 1kg
11406621 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11496611 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219484805
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i en mängd olika biokemiska tillämpningar. Natriumklorid, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals är ett viktigt näringsämne som finns allmänt i naturen. Det används som en buffertkomponent, vid utfällning och kemisk sekvensering av DNA, i chr
Natriumklorid används i en mängd olika biokemiska tillämpningar, inklusive:
  • Intravenösa vätskor (normal koksaltlösning är 0,9 % w/v i vatten10)
  • Densitetsgradienter
  • Ett spädningsmedel för att öka jonstyrkan i buffertar eller odlingsmedier
  • I utsaltningsprocedurer vid isolering av DNA
  • I höga koncentrationer för konservering av livsmedel, eftersom bakterier inte kan växa under höga saltförhållanden
En salt-is-blandning i förhållandet cirka 33 g natriumklorid till 100 g is (kl.− °1 C) kommer att sjunka i temperatur till så lågt °som &minus'21 C, beroende på omrörningshastigheten och storleken på isbitarna. Överskott av natriumklorid kan förstöra elektrolytbalansen och orsaka död hos de flesta djur, inklusive människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Almost insoluble in concentrated HCl.
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi