Läs mer
Gibco™ Natriumkloridlösningar (NaCl), 0,1 2,–0 M
Beskrivning
Vi blandar compendial-grade natriumklorid (NaCl) med samma bulkvatten som används i vår Gibco Vatten för injektion (WFI) för cellkultur för att producera lösningar som uppfyller de strängaste förväntningarna från läkemedels-, biofarmaka- och diagnostikindustrin. NaCl-lösningar tillverkas till cGMP (21CFR820) och ISO 13485-standarder, som främjar konsekvens och bekvämlighet för varje steg i bioprocessledningen.
Produktegenskaper:
• Flera tillgängliga koncentrationer (0,1 M, 0,2 M, 0,5 M, 1,0 M, 2,0 M)
• Finns i en rad förpackningsstorlekar (5 L, 20 L, 200 L)
• Etablerade produkter med fastställda specifikationer är redo att beställas
• Tillverkad till ISO och cGMP-standarder för att möta de stränga förväntningarna från starkt reglerade industrier
• Lättillgänglig dokumentation för accelererad kvalificering
Användarfördelar:
•Förenklar tidskraven för intern buffertberedning
• Minskar utrymme som krävs för förvaring av utrustning
• Effektiviserar interna kromatografiprocesser relaterade till formulering, hydratisering, testning och validering
• Uppfyller arbetsflödesbehov för alla stadier av biologisk utveckling och tillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| Färg | Klart |
| Koncentration | 2,0 M |
| pH | 4.5–8.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 5 l |
| Formulering | 2.0 M NaCl |
| Förpackning | Prov |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Certifikat och efterlevnad | GMP - 21 CFR 820, ISO 13485 |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.