Läs mer
Gibco™ Natriumkloridlösningar (NaCl), 0,1 2,–0 M
Produktkod. 18094080 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 l
20 l
200 l
Förpackning:
Prov
Tote
Trumma
Koncentration:
0,1 M
0,2 M
0,5 M
1,0 M
2,0 M
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Koncentration
18094080 5 l Prov 1,0 M
18014060 5 l Prov 0,1 M
18014100 20 l Tote 0,1 M
18024070 200 l Trumma 0,1 M
18024100 5 l Prov 0,2 M
18024080 20 l Tote 0,2 M
18054080 200 l Trumma 0,2 M
18064100 5 l Prov 0,5 M
18074070 20 l Tote 0,5 M
18064080 200 l Trumma 0,5 M
18074080 20 l Tote 1,0 M
18024060 200 l Trumma 1,0 M
18004070 5 l Prov 2,0 M
18014090 20 l Tote 2,0 M
18084070 200 l Trumma 2,0 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18094080 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A5803001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6825.00 SEK
    5497.77 SEK / 5 L
    Save 1327.23 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Gibco Natriumkloridlösningar (NaCl) är sterilfiltrerade, förpackade i bioprocessbehållare och redo att användas. Inköp av NaCl-lösningar kan hjälpa till att effektivisera din buffertberedning så att du kan fokusera på ytterligare kritiska steg i dina biofarmaceutiska processer.
Vi blandar compendial-grade natriumklorid (NaCl) med samma bulkvatten som används i vår Gibco Vatten för injektion (WFI) för cellkultur för att producera lösningar som uppfyller de strängaste förväntningarna från läkemedels-, biofarmaka- och diagnostikindustrin. NaCl-lösningar tillverkas till cGMP (21CFR820) och ISO 13485-standarder, som främjar konsekvens och bekvämlighet för varje steg i bioprocessledningen.
Produktegenskaper:
• Flera tillgängliga koncentrationer (0,1 M, 0,2 M, 0,5 M, 1,0 M, 2,0 M)
• Finns i en rad förpackningsstorlekar (5 L, 20 L, 200 L)
• Etablerade produkter med fastställda specifikationer är redo att beställas
• Tillverkad till ISO och cGMP-standarder för att möta de stränga förväntningarna från starkt reglerade industrier
• Lättillgänglig dokumentation för accelererad kvalificering
Användarfördelar:
•Förenklar tidskraven för intern buffertberedning
• Minskar utrymme som krävs för förvaring av utrustning
• Effektiviserar interna kromatografiprocesser relaterade till formulering, hydratisering, testning och validering
• Uppfyller arbetsflödesbehov för alla stadier av biologisk utveckling och tillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Färg Klart
Koncentration 1,0 M
För användning med (applikation) Bioproduction
pH 4.5 – 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 l
Lösningstyp Buffer
Formulering 1,0 M NaCl
Förpackning Prov
Sterilitet Sterilfiltrerad
Certifikat och efterlevnad GMP - 21 CFR 820, ISO 13485
Steriliseringsmetod 0,2 μm sterilfiltrerad
Endotoxinnivå ≤ 1,0 EU/ml
Osmolalitet 1810 – 1937 mOsm/kg
Molekylvikt (g/mol) 58.44
Kvalitet Compendial
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.