Läs mer
Sodium chloride, Optical Grade
Produktkod. p-7048608
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11341628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011019.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Natriumklorid (NaCl) används i stor utsträckning inom biokemi och molekylärbiologi. Det anses vara ett viktigt näringsämne. Det används i en mängd olika biokemiska tillämpningar, inklusive att skapa densitetsgradienter, reglera biologiska funktioner och som ett spädningsmedel för att öka jonstyrkan i buffertar eller odlingsmedier. NaCl är en komponent av fosfatbuffrad saltlösning och SSC-buffert. Det har också använts för utfällning av DNA från SDS-innehållande prover och vid avlägsnande av små nukleinsyrafragment från plasmid-DNA-beredningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn natriumklorid
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1413°C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801°C
Färg Vitt
pH 6 till 9
Fysisk form Broken Crystals
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,8599
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 358g/L. Very slightly soluble in alcohol,glycerol (100mg/ml),and ammonia. Insoluble in hydrochloric acid.
Formel vikt 58.44
Kvalitet Optisk
Odör Odorless
Brytningsindex 1.5442
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.165 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.