Läs mer
Natriumklorid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. Eur., USP 99,0-100,5 % (beräknat till den torkade substansen),≤ 0,00002 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15681300 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25kg
32kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15681300 1 kg 1kg
15621310 5 kg 5kg
15631310 6 x 1 kg Paket med 6
15671300 10 kg 10kg
15611310 4 x 5 kg Paket med 4
15691300 25 kg 25kg
15601310 32 kg 32kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15681300 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 134231KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP 99,0-100,5 % (beräknat till den torkade substansen),≤ 0,00002% Al
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NaCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.