Läs mer
Natriumklorid, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Description
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Crystalline Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NaCl |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, 100 mg/ml |
| IUPAC-namn | natrium; klorid |
| Formel vikt | 58,44 g/mol |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium chloride