Läs mer
Natriumklorid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15663410
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15663410 500 g 500g
15623410 1 kg 1kg
15693410 6 x 500 g Paket med 6
15673410 5 kg 5kg
15683410 6 x 1 kg Paket med 6
15653410 4 x 5 kg Paket med 4
15633410 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15663410 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31434500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 500 g
Linjär formel NaCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Löslighetsinformation Soluble in water, 100mg/mL
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa