Läs mer
Natriumklorid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072027 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15663410
Brand: Honeywell-Fluka 31434500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 500 g
Linjär formel NaCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Löslighetsinformation Soluble in water, 100mg/mL
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa