Läs mer
Sodium Chloride Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10508240 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 AMP
6 AMP
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
Produktkod. 10508240
Brand: Fisher Chemical J/7590C/90
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn sodium chloride
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Fysisk form Liquid
Kvantitet 6 AMP
Förpackning Ampoule