Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Förpackning | Flaska |
| Molekylformel | ClNa |
| MDL-nummer | MFCD00003477 |
| Synonym | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
| InChI-nyckel | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].[Cl-] |
| IUPAC-namn | natriumklorid |
| Visa mer |