Läs mer
Sodium Chloride, Technical, Rock Salt, Fisher Chemical
Produktkod. 10040460 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
3 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. 10040460
Brand: Fisher Chemical S/3100/63
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
3kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1461°C
Smältpunkt 801°C
CAS 7647-14-5
Färg White
pH 5.0 to 8.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 3 kg
Molekylformel ClNa
MDL-nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn sodium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vikt 58.44g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1mmHg 865