Läs mer
Sodium chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15625350 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15625350 25 g 25g
15615350 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15625350 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3897925G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn sodium chloride
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Kvantitet 25 g
Linjär formel NaCl
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Formel vikt 58.44g/mol
Procent renhet ≥99.99% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Ångtryck 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa