Läs mer
Natriumklorid, TraceSELECT™ , för spåranalys,≥ 99,999 % (metallbas), Honeywell Fluka™
Produktkod. 16635853 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
:
500 g
Produktkod.
16635853 500 g
1 options
Produktkod. 16635853 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 38979500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kokpunkt 1,465°C (1,013 hPa)
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 800°C
CAS 7647-14-5
Färg Färglös
CAS Max % ≤ 100%
pH 7
Kvantitet 500 g
Molekylformel ClNa
Linjär formel NaCl
MDL-nummer MFCD00003477
Beilstein 3534976
Synonym Halite
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn natriumklorid
Molekylvikt (g/mol) 58.44
Kvalitet Spåranalys
Densitet 2.160 g/cm3 (20°C)