Läs mer
STE Buffer, Sodium Chloride-Tris-EDTA, 1X Solution, pH 8.0, Fisher BioReagents
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Nalgene Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- Save time and simplify your buffer preparation step by using ready-made Fisher BioReagents 1X STE buffer solution
- Eliminates the hassle of dilution or waiting for powder to dissolve
- 1X solution contains 10mM tris, 1mM EDTA, and 100mM NaCl
- Filtered through a 5 micron filter and autoclaved
- Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
- STE buffer is used for DNA extraction protocols
- Intended for laboratory research use only
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride-Tris-EDTA Buffer |
| Namnnotering | 1X, pH 8.0 |
| CAS | 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Kokpunkt | 100°C |
| Färg | Undesignated |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 1 L |
| DNas | DNase free |
| Genomfiltrerad | Filtered through a 5-micron filter. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
STE Buffer, Sodium Chloride-Tris-EDTA, 1X Solution, pH 8.0, Fisher BioReagents >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering