Läs mer
Sodium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11361289
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11361289
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013683.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Natriumklorid används ofta i biokemi och molekylärbiologiska tillämpningar. Det används i en mängd olika biokemiska tillämpningar, inklusive att skapa densitetsgradienter, reglera biologiska funktioner och som ett spädningsmedel för att öka jonstyrkan i buffertar eller odlingsmedier, en komponent i PBS- och SSC-buffertar. Det har också använts för utfällning av DNA från SDS-innehållande prover och vid avlägsnande av små nukleinsyrafragment från plasmid-DNA-beredningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1413°C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Vitt
pH 6 till 9
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,8599
Löslighetsinformation Soluble in water (358mg/ml at 20°C),alcohol (very slightly),glycerol (100mg/ml),and ammonia. Insoluble in hydrochloric acid.
IUPAC-namn natriumklorid
Formel vikt 58.44
Procent renhet 99.998%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.5442
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.165 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.