Läs mer
Natriumklorit, 80 %, rent, ostabiliserat
Produktkod. 10377813 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10377813 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10082870 5 g Glasflaska 5g
10420691 500 g Glasflaska 500g
13408488 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10377813 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223230025
 Begränsad artikel
I lager
Natriumklorit, 80%, ClNaO2, CAS-nummer-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcid LD, silox d, neo klorsyra, natriumsalt, caswell nr 755, natriumklorit, texton, natriumklorit, textil, kloritnatrium, 500g, CHEBI:78667, White, 231-836-6, 05,603; 09,423; 11,481; 13 280, 90,44, Pure | CAS: 7758-19-2 | ClNaO2 | 90,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-19-2 , 7647-14-5
MDL-nummer MFCD00003478
InChI-nyckel UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC-namn natrium; klorit
LEDER [O-]Cl=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chlorite
Smältpunkt 180,0 °C till 200,0 °C
Namnnotering Ostabiliserad
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 75% min. (Iodometri)
Molekylformel ClNaO2
Linjär formel NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Merck Index 15, 8735
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 572 g/L (20 °C)
Molekylvikt (g/mol) 90.44
Formel vikt 90.44
Procent renhet 80%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium chlorite, unstabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite, Disodium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.