Läs mer
Sodium Chlorite, Anhydrous, Flakes, BAKER™, J.T. Baker™
Produktkod. 15528834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15528834 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15528834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer V04407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chlorite
Namnnotering Anhydrous
CAS 7758-19-2
Fysisk form Flakes
Kvantitet 500 g
Molekylformel ClNaO2
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
InChI-nyckel UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]Cl=O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;chlorite
Molekylvikt (g/mol) 90.438
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Formel vikt 90.44
Procent renhet ≥79%
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle