Beskrivning
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chlorite |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | NaClO2 |
| Formel vikt | 90.44g/mol |
| Kvalitet | Technical |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 80% |