Läs mer
Natriumklorit, puriss p.a., 80% (RT), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium chlorite |
| Smältpunkt | 180 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 10 till 11 (vid 20 °C) |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Förpackning | Polyflaska |
| Linjär formel | NaClO2 |
| UN-nummer | UN1496 |
| Löslighetsinformation | 572 g/L (vid 20 °C, pH 7,0) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium chlorite
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite