Läs mer
Sodium chlorite, tech. nominally 80%
Produktkod. 11317857
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317857 500 g 500g
11337857 2 kg 2kg
11327857 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014265.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sodium chlorite, ClNaO3, CAS Number-7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6, chlorate de sodium, asex, chloric acid, sodium salt, atlacide, tumbleleaf, rasikal, kusatol, chlorsaure, desolet, sodium chlorate, 10kg, White flake/powder, Nominally 80%, CHEBI:65242 | CAS: 7758-19-2 | ClNaO3 | 106.44 g/mol
Natriumklorit används vid in situ-generering av klordioxid för strippning av textil-, bleknings-, massa- och pappersindustrin. Det fungerar som ett desinfektionsmedel i vattenreningsverk och som ett konserveringsmedel i ögondroppar. Det används också i rengöringslösningar för kontaktlinser och för att desinficera luftkanaler. Det är förknippat med zinkklorid och används som en komponent i terapeutiska sköljningar, tandkrämer, munsprayer och geler. Det används för syntes av 4-oxo-2-alkensyror från alkylfuraner. Vidare är det involverat som ett reagens i Pinnick-oxidationsreaktionen för att framställa karboxylsyra från aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-19-2 , 7775-09-9 , 1310-73-2 , 497-19-8 , 7647-14-5 , 7757-82-6
MDL-nummer MFCD00003478
IUPAC-namn natrium; klorit
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chlorite
Smältpunkt 180°C to 200°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Flakes or Powder
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall Nominally 80%
Molekylformel ClNaO3
Synonym sodium;chlorite, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
InChI-nyckel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formel vikt 90.44
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sodium chlorite: 80.0%; Sodium chlorate: 3.0%; Sodium hydroxide: 3.0%; Sodium carbonate: 2.0%; Sodium chloride: 10.0%; Sodium sulphate: 0.3%; Water: 1.7%
Känslighet Hygroscopic
Utseende White flake/powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium chlorite, technical grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.